T8823
Monoclonal Anti-T7 tag antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
T7 Tag antibody
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
T7 Tag
Formulário
buffered aqueous solution
concentração
~2 mg/mL
técnica(s)
western blot (chemiluminescent): 1-2 μg/mL using recombinant T7-tagged β-galactosidase
Isotipo
IgM
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
forma física
Nota de análise
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)