MABS1291
Anti-Cas9 Antibody, C-term. clone 10C11-A12
clone 10C11-A12, from mouse
Sinônimo(s):
CRISPR-associated endonuclease Cas9/Csn1, SpyCas9
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
10C11-A12, monoclonal
reatividade de espécies
bacteria
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunoprecipitation Analysis: 13.4 µg from a representative lot immunoprecipitated exogenously expressed Cas9 in 250 µg of lysate from transfected, but not untransfected, HeLa cells (Courtesy of Dr. Stefan Schuechner and Dr. Egon Ogris, Medical University of Vienna, Austria).
Western Blotting Analysis: 1.675 µg/mL from a representative lot detected exogenously expressed Cas9 in 20 µg of lysate from transfected, but not untransfected, HeLa cells (Courtesy of Dr. Stefan Schuechner and Dr. Egon Ogris, Medical University of Vienna, Austria).
Western Blotting Analysis: Clone 10C11-A12 hybridoma culture supernatant detected doxycycline treatment-induced expression of a FLAG-tagged Cas9 construct under the control of the PTight promoter in a HeLa-derived Tet-ON cell line (Courtesy of Dr. Stefan Schuechner and Dr. Egon Ogris, Medical University of Vienna, Austria).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected the exogenously expressed Cas9 in 10 µg lysate from transfected HeLa cells.
Descrição-alvo
forma física
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1