Documentos Principais
MABX2014
Sigma-Aldrich
Anti-HCG (Alpha-subunit) Combo Antibody, (10mg) KC
from mouse
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
ELISA: suitable
immunodiffusion: suitable
Isotipo
IgG1
Descrição geral
Human chorionic gonadotropin (HcG) is 237 amino acid glycoprotein that is released by the pacenta after implantation of an embryo. HcG is commonly used in diagnostics to detect pregnancy and depending on the sensitivityof the test, elevated levels of HcG can be detected in the Urine or Serum from as early as 3 weeks.
ELISA and Lateral Flow Immunoassay.
Imunogênio
HCG Alpha subunit
forma física
Format: Purified
Outras notas
Concentration: Please refer to lot specific datasheet.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2