MABT61
Anti-Nectin-1/PVRL1 (CD111) Antibody, clone R1.302
clone R1.302.12, from mouse
Sinônimo(s):
poliovirus receptor-related 1 (herpesvirus entry mediator C), nectin-1, poliovirus receptor-related protein 1, poliovirus receptor-like 1, nectin 1, ectodermal dysplasia 4 (Margarita Island type), Herpesvirus entry mediator C, Herpes virus entry mediator
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
R1.302.12, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PVRL1(5818)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Qualidade
Flow Cytometry Analysis: 0.25 µg of this antibody detected Nectin-1/PVRL1 in human TF-1 cells.
Descrição-alvo
forma física
Nota de análise
Human TF-1 cells
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1