Documentos Principais
GF11434384
Alumina
sputtering target, thickness 3.15 mm, 20 mm diameter, purity 99.99%
Sinônimo(s):
AL609301
About This Item
Código UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Ensaio
99.99%
Formulário
sputtering target
fabricante/nome comercial
Goodfellow 114-343-84
Diâmetro
20 mm
espessura
3.15 mm
diâmetro
20 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)