MABN391
Anti-FIS1 Antibody, Clone 4D1.1
clone 4D1.1, from mouse
Sinônimo(s):
FIS-1, FIS 1, FIS1 homolog, Mitochondrial fission 1 protein, hFis1, hFis-1hFis 1, Tetratricopeptide repeat protein 11, Short name=TPR repeat protein 11
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4D1.1, monoclonal
reatividade de espécies
human, rat
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FIS1(51024)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Apoptosis - Additional
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1 µg/mL dilution of this antibody detected FIS1 in 10 µg of Raji cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1