MABT64
Anti-Nectin-4/PVRL4 Antibody, clone N4.61
clone N4.61.2, from mouse
Sinônimo(s):
poliovirus receptor-related 4, Ig superfamily receptor LNIR, nectin 4, poliovirus receptor-related protein 4, nectin-4, Nectin-4
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
N4.61.2, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PVRL4(81607)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunoprecipitation Anaysis: A previous lot was used by an independent laboratory in IP (Fabre-Lafay, S., et al. (2005). Journal of Biological Chemistry. 280(20):19543–19550).
Cell Structure
ECM Proteins
Qualidade
Immunohistochemistry Analysis: A 1:400 dilution of this antibody detected Nectin-4/PVRL4 in ductal carcinoma tissue.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Ductal carcinoma tissue
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1