MABS27
Anti-Diglycyl Lysine (Clone GX41) Antibody
clone GX41, from mouse
Sinônimo(s):
Diglycyl Lysine
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
GX41, monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse, rat
reatividade da espécie (prevista por homologia)
all
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Mass Spectrometry Analysis: A previous lot was used by an independent a laboratory in Mass Spec. Image courtesy of Samie Jaffrey, Cornell Medical College.
Signaling
General Post-translation Modification
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Diglycyl Lysine on 10 µg of BSA protein and Diglycine modified BSA.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
BSA protein and Diglycine modified BSA
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1