MABS1913
Anti-TAZ Antibody, clone 11
clone 11, from mouse
Sinônimo(s):
WW domain-containing transcription regulator protein 1, Transcriptional coactivator with PDZ-binding motif
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
11, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Wwtr1(97064)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated TAZ in Immunoprecipitation applications (Habbig, S., et. al. (2012). Hum Mol Genet. 21(26):5528-38).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected TAZ in Western Blotting applications (Habbig, S., et. al. (2012). Hum Mol Genet. 21(26):5528-38).
ELISA Analysis: A representative lot detected TAZ in ELISA applications (Habbig, S., et. al. (2012). Hum Mol Genet. 21(26):5528-38).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1 ug/mL of this antibody detected TAZ in mouse kidney tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Outras notas