MABF2089
Anti-CD28 Antibody, clone 37.51
clone 37.51, from hamster(Syrian)
Sinônimo(s):
T-cell-specific surface glycoprotein CD28
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
hamster (Syrian)
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
37.51, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Cd28(12487)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected CD28 in Flow Cytometry applications (Gross, J.A., et. al. (1992). J Immunol. 149(2):380-8; Krummel, M.F., et. al. (1995). J Exp Med. 1;182(2):459-65).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected CD28 in Immunoprecipitation applications (Gross, J.A., et. al. (1992). J Immunol. 149(2):380-8).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected CD28 in Western Blotting applications (Gross, J.A., et. al. (1992). J Immunol. 149(2):380-8
Qualidade
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected CD28 in 1X10E6 EL-4 T lymphoma cells.
Descrição-alvo
forma física
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2