SAB56000303
Anti-CD28 Rabbit Monoclonal Antibody
clone RM404, affinity purified immunoglobulin
Sinônimo(s):
T-cell-specific surface glycoprotein CD28, TP44
About This Item
Produtos recomendados
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
RM404, monoclonal
reatividade de espécies
human
Isotipo
IgG
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CD28(940)
Especificidade
Imunogênio
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB56000303-100UL | 4065266951943 |