05-1416
Anti-CD45 Antibody, clone IBL-5/25
clone IBL-5/25, from rat
Sinônimo(s):
CD45 associated protein, CD45-associated protein, Lymphocyte phosphatase-associated phosphoprotein, PTPRC-associated protein, protein tyrosine phosphatase, receptor type, C-associated protein, protein tyrosine phosphatase, receptor type, c
polyp
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
IBL-5/25, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Ptprc(19264)
Descrição geral
Especificidade
FUSION PARTNER: SP2/0 myeloma cell line
Imunogênio
Aplicação
Qualidade
Immunohistochemistry Analysis: 1:100 dilution of this antibody detected CD45 in mouse colon tissue.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Mouse colon tissue
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2