217570
Anti-CD3 Mouse mAb (UCHT1)
liquid, >95% (immunoglobulin, SDS-PAGE), clone UCHT1
Sinônimo(s):
Anti-CD3 Antibody, CD3 Detection Antibody, Mouse Anti-CD3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
UCHT1, monoclonal
Ensaio
>95% (immunoglobulin, SDS-PAGE)
Formulário
liquid
contém
0.5 mg/mL gentamycin sulfate as preservative
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Frozen Sections (see comments)
Immunoprecipitation (see comments)
T cell Co-stimulation (see application references)
Embalagem
Advertência
Outras notas
Beverley, P.C., and Callard, R.E. 1981. Eur. J. Immunol.11, 329.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1