ABN1714
Anti-Rootletin
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Ciliary rootlet coiled-coil protein
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Crocc(230872)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Rootletin in Immunocytochemistry applications (Veleri, S., et. al. (2014). Nat Commun. 5:4207).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected Rootletin in Immunoprecipitation applications (Yang, J., et. al. (2002). J Cell Biol. 159(3):431-40).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Rootletin in Immunofluorescence applications (Sun, X., et. al. (2012). Cilia. 1(1):21).
Neuroscience
Qualidade
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected Rootletin in mouse hippocampus.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2