CBL517
Anti-CD28 Antibody, clone 15E8
clone 15E8, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
Tp44
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
15E8, monoclonal
reatividade de espécies
human
não deve reagir com
canine
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CD28(940)
Especificidade
FUSION PARTNER: SP2/0
Imunogênio
Aplicação
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
This antibody will act in cell stimulation studies where it has been suggested that measuring T cell function in HIV infected asymptomatic patients may be an early indicator of AIDS, independent of CD4 + cell counts
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade