MABN894
Anti-Synapsin-1 Antibody, clone 10.22
clone 10.22, from mouse
Sinônimo(s):
Synapsin I, Synapsin-1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
10.22, monoclonal
reatividade de espécies
rat, mouse, human, fish, bovine
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SYN1(6853)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: A representative lot detected synapsin Ia/Ib in mouse cortical neuron lysates (Medrihan, L., et al. (2013). Nat. Commun. 4:1512).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected purified bovine brain synapsin Ia/Ib (Messa, M., et al. (2010). J. Cell Sci. 123(13):2256-2265).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected synapsin-1 in Torpedo (electric ray) synaptosomal preparations and in GST-cyclophilin B pull-downs (Lane-Guermonprez, L., et al. (2005). J. Neurochem. 93(6):1401-1411).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected synapsin-1 in the same rat brain subcellular fractions as cyclophilin B (Lane-Guermonprez, L., et al. (2005). J. Neurochem. 93(6):1401-1411).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected synapsin Ia/Ib, but not IIa/IIb, in rat brain post-nuclear supernatants (Vaccaro, P., et al. (1997). Brain Res. Mol. Brain Res. 52(1):1-16).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated synapsin Ia/Ib, but not IIa/IIb, from rat brain synaptosomal preparations using protein G beads with pre-bound rabbit anti-mouse IgG (Vaccaro, P., et al. (1997). Brain Res. Mol. Brain Res. 52(1):1-16).
Immunofluorescence Analysis: Clone 10.22 ascites fluid was employed to localize synapsin-1 immunoreactivity within retinal inner plexiform layer (IPL) of floating or whole-mount rat retinas (Mandell, J.W., et al. (1992). J. Neurosci. 12(5):1736-1749).
Note: Clone 10.22 does not bind significantly to protein G. For immunoprecipitation application, pre-coat protein G beads with an anti-mouse IgG antibody is recommended (Vaccaro, P., et al. (1997). Brain Res. Mol. Brain Res. 52(1):1-16).
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Synapsin-1 in 10 µg of rat brain cytosol tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1