S0664
Monoclonal Anti-Syntaxin antibody produced in mouse
clone HPC-1, ascites fluid
Sinônimo(s):
Anti-HPC-1, Anti-P35-1, Anti-STX1, Anti-SYN1A
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
HPC-1, monoclonal
peso molecular
antigen 35 kDa
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
rat, bovine, rabbit
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable using monolayer cultures of neonatal retina cells
microarray: suitable
western blot: 1:2,000 using crude preparation of synaptic vesicles from rat cerebral cortex
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rat ... Stx1a(116470)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- immunoblotting
- immunohistochemistry
- immunoprecipitation from hippocampal lysate
- immunohistochemical analysis
Ações bioquímicas/fisiológicas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)