S1172
Anti-Syntaxin 1 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Anti-GEFSP9, Anti-STX1B1, Anti-STX1B2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
lyophilized powder
reatividade de espécies
mouse, rat
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable using rat brain sections
western blot (chemiluminescent): 1:1,000 using rat brain membranes
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
mouse ... Stx1a(20907) , Stx1b(56216)
rat ... Stx1a(116470) , Stx1b(24923)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3