MABN779
Anti-Amyloid Beta 3NTyr10 Antibody, clone 4A5E8
clone 4A5E8, from mouse
Sinônimo(s):
Ab42, Amyloid beta 1-42, Abeta42, Abeta42(3NTyr10), Abeta42 (3NY10)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4A5E8, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... APP(351)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected Amyloid Beta 3NTyr10 in unfixed cortical brain sections from a control verses clinically confirmed AD (Braak stage V) cases. (Courtesy of Dr. Markus Kummer and Prof. Dr. Michael Heneka, MD, University of Bonn, Department of Neurology, Clinical Neurosciences, Germany).
Neuroscience
Qualidade
Isotyping Analysis: The identity of this monoclonal antibody is confirmed by isotyping test to be mouse IgG2b .
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2