MABN668
Anti-Ly6C Antibody, clone 6C3
clone 6C3, from rat
Sinônimo(s):
Lymphocyte antigen 6C2, Ly-6C2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
6C3, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
técnica(s)
dot blot: suitable
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Ly6C1(17067)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Signaling Neuroscience
Qualidade
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected Ly6C in 1X10E6 mouse spleen cells.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1