Key Documents
SAB4700918
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD101 antibody produced in mouse
clone BB27
Sinônimo(s):
EWI-101, IGSF2, V7
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
BB27, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: 1.5 μg/mL
nº de adesão
NM_001256106.2
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CD101(9398)
Descrição geral
The mouse monoclonal antibody BB27 recognizes CD101, a 140 kDa disulfide-bonded homodimeric protein expressed on activated T cells, and some ther cell types, such as granulocytes and cells of the monocyte/macropgage lineage.
Imunogênio
Human thymic clone B12
forma física
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.