07-2101-M
Anti-phospho PIX Antibody (Ser340)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Rho guanine nucleotide exchange factor (GEF) 7, PAK-interacting exchange factor beta, guanine nucleotide exchange factor 7, rho guanine nucleotide exchange factor 7, SH3 domain-containing proline-rich protein, p85, PAK3, Beta-Pix, P85COOL1, COOL-1, P85,
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rat (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer340)
Informações sobre genes
human ... PAK3(5063)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Qualidade
Western Blot Analysis: A 1:1000 dilution of this antibody detected PIX on 10 µg of Pix transfected cell lysates.
Descrição-alvo
forma física
Nota de análise
PIX transfected cell lysates
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1