MABN641
Anti-TMEM16B Antibody, clone 7H10
clone 7H10, from mouse
Sinônimo(s):
Anoctamin-2, Transmembrane protein 16B
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
7H10, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ANO2(57101)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Developmental Signaling
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected TMEM16B in mouse retina cells (Stohr, H., et al. (2009). The Journal of Neuro. 29(21):6809-6818).
Qualidade
Imunnohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected TMEM16B in mouse retina tissue.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1