MABN450
Anti-GCM2 Antibody, clone 8A10.1
clone 8A10.1, 0.5 mg/mL, from mouse
Sinônimo(s):
hGCMb, Chorion-specific transcription factor GCMb, GCM2, GCM 2, GCM-2, GCM motif protein 2, Glial cells missing homolog 2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
8A10.1, monoclonal
reatividade de espécies
human
concentração
0.5 mg/mL
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgMκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GCM2(9247)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected GCM2 in 10 µg of SH-SY5Y cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2