05-690
Anti-HP1γ Antibody, clone 42s2
clone 42s2, Upstate®, from mouse
Sinônimo(s):
HP1 gamma, HP1 gamma homolog, Heterochromatin protein 1 homolog gamma, Modifier 2 protein, chromobox homolog 3, chromobox homolog 3 (Drosophila HP1 gamma), chromobox homolog 3 (HP1 gamma homolog, Drosophila), heterochromatin protein HP1 gamma, heterochro
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
42s2, monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
ChIP: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CBX3(11335)
Descrição geral
Heterochromatin is characterized as densely coiled chromatin that generally replicates late during S phase, has a low gene density, and contains large blocks of repetitive DNA that is relatively inaccessible to DNA-modifying reagents. In late S phase, p150 directly associates with heterochromatin associated proteins 1 (HP1α, HP1β and HP1γ). As cells prepare for mitosis, CAF-1 p150 and some HP1 progressively dissociate from heterochromatin, coinciding with the phosphorylation of histone H3. The HP1 proteins reassociate with chromatin at the end of mitosis, as histone H3 is dephosphorylated
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
This antibody has been reported by an independent laboratory to detect HP1γ positive cells in breast tissue.
Immunoprecipitation/Chromatin Immunoprecipitation:
This antibody has been reported by an independent laboratory to immunoprecipitate HP1γ from nuclear extracts and formalin-cross-linked chromatin.
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Qualidade
Western Blot Analysis:
0.01-0.1 µg/mL of this lot detected HP1γ protein in acid-extracted HeLa cell lysates (Catalog # 13-112).
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
HeLa acid extracts, HEK 293 nuclear extracts.
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1