MABN1780
Anti-Cereblon Antibody, clone 3B12F7
clone 3B12F7, from mouse
Sinônimo(s):
Cereblon, Protein cereblon
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3B12F7, monoclonal
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mouse (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CRBN(51185)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected cereblon in human crebral cortex, kidney, and tonsil tissue sections.
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected cereblon in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1