MABN1727
Anti-Beta-IV spectrin Antibody, clone N393/76
clone N393/76, from mouse
Sinônimo(s):
Spectrin beta chain, non-erythrocytic 4, Spectrin, non-erythroid beta chain 3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
N393/76, monoclonal
reatividade de espécies
human, rat
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mouse (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SPTBN1(6711)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: A representative lot detected beta-IV spectrin in COS cells transiently transfected with Myc-tagged beta 4-spectrin.
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected beta-IV spectrin in rat cerebral cortex and hippocampus tissues.
Neuroscience
Qualidade
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected beta-IV spectrin in human cerebellum tissue.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1