MABF265
Anti-Caspase-4, clone 17D9 Antibody
clone 17D9, from rat
Sinônimo(s):
Caspase-4, CASP-4, Caspase-11, CASP-11, Protease ICH-3, .Caspase-4 subunit p10, Caspase-4 subunit p20
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
17D9, monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CASP4(837)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Caspase-4 in wildtype and ischemic mouse brains (Kang, S., et al. (2000) JCB. 149(3):613-622).
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualidade
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected Caspase-4 in 10 µg of bacterial J53 treated macrophage cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1