C1354
Monoclonal Anti-Caspase 11 antibody produced in rat
clone 17D9, purified from hybridoma cell culture
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
17D9, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μL
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
immunoblotting: 5-10 μg/mL using mouse EL4 cell extracts.
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG2a
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Casp4(12363)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?