SAB4200798
Anti-GSDMD antibody, Mouse monoclonal
clone GSD-14, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-Gasdermin domain-containing protein 1, Anti-Gasdermin-D
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
GSD-14, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
~53 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
immunoblotting: 2-4 μg/mL using human Jurkat cell extract
immunofluorescence: 5-10 μg/mL using human A431 cells
Descrição geral
Monoclonal Anti-GSDMD recognizes human GSDMD.
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)