MABF220
Anti-mA20 Antibody/TNFAIP3, clone 37
clone 37, 0.5 mg/mL, from rat
Sinônimo(s):
Tumor necrosis factor alpha-induced protein 3, TNF alpha-induced protein 3, Putative DNA-binding protein A20, Zinc finger protein A20
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
37, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
concentração
0.5 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgMκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Tnfaip3(21929)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Inflammation & Immunology
Apoptosis - Additional
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2