MAB4155
Anti-BCRP1 Antibody, clone 5D3
clone 5D3, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
ABC transporter, ATP-binding cassette transporter G2, ATP-binding cassette, sub-family G (WHITE), member 2, ATP-binding cassette, sub-family G, member 2, Breast cancer resistance protein, CD338 antigen, Mitoxantrone resistance-associated protein, Placent
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
5D3, monoclonal
reatividade de espécies
rat, human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
entrada
sample type neural stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... BCRP1(644079)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Cell cultures fixed with 4% PFA 5-15 minutes at room temperature. Blocking with 10% NGS, 0.1% BSA in PBS with 0.3% Triton X-100 (Ginis et al., 2004).
Flow Cytometry:
1:100-1:1000 dilution from a previous lot was used.
Inhibition Assay:
A previous lot was used to inhibit ABCG2 (Watanabe, K. et al., (2004. FEBS Letters 565:6-10). See also Sarkadi, B., et al., 2004 FEBS 567:116-120,. Sarkadi reports that the detection and inhibition by 5D3 strongly depends on the actual conformation of ABCG2.
Blocking with 10% NGS, 0.1% BSA in PBS with 0.3% triton X-100 (Ginis, 2004).
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Stem Cell Research
Neural Stem Cells
Hematopoietic Stem Cells
Qualidade
Western Blot Analysis:
1:500 dilution of this lot detected BCRP1 on 10 μg of L6 lysates.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
MCF-7 cells
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2