MABF151C
Anti-mouse IFN gamma, APC, clone XMG1.2 Antibody
clone XMG1.2, from rat, Allophycocyanin conjugate
Sinônimo(s):
Interferon gamma (IFN-gamma), IFN gamma
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
conjugado
Allophycocyanin conjugate
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
XMG1.2, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Ifng(15978)
Descrição geral
Aplicação
Qualidade
Flow Cytometry Analysis: 0.06 μg from a representative lot detected IFN gamma in one million C57Bl/6 splenocytes.