MABC609
Anti-Thymidylate Kinase/TMPK Antibody, clone 1A5.1
clone 1A5.1, from mouse
Sinônimo(s):
Thymidylate kinase, Thymidylate Kinase/TMPK, dTMP kinase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1A5.1, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TK1(7083)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected Thymidylate Kinase/TMPK in human breast cancer and human ovarian cancer tissue.
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Thymidylate Kinase/TMPK in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1