MABE960
Anti-Fox1 Antibody, clone A2BP1
clone A2BP1, from rat
Sinônimo(s):
RNA binding protein fox-1 homolog 1, Ataxin-2-binding protein 1, Fox-1 homolog A, Hexaribonucleotide-binding protein 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
A2BP1, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RBFOX1(54715)
mouse ... Rbfox3(52897)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot immunostained exclusively differentiated neurons, but not neural stem cells, neuronal progenitors, astrocytes, or oligodendrocytes derived from p53-/-Pten+/- murine premalignant neural/progenitor stem cells (M-NSCs) cultured under various differentiation conditions (Hu, J., et al. (2013). Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 110(36):14520-14527).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot immunostained postmitotic terminally differentiated neurons in brain sections from 2-week old postnatal mice (Hu, J., et al. (2013). Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 110(36):14520-14527).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected downregulated Fox1 immunoreactivity in more than 90% of human GBM tissue samples when compared with normal human brain tissues (Hu, J., et al. (2013). Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 110(36):14520-14527).
Epigenetics & Nuclear Function
Qualidade
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected Fox1 in human cerebellum tissue section.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1