MABE951
Anti-Histone H3.3 (H3-3A,H3-3B) Antibody
rat monoclonal, 6C4A3
Sinônimo(s):
Histone H3.3, H3.3A, H3F3
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-Histone H3.3 Antibody, clone 6C4A3, clone 6C4A3, 1 mg/mL, from rat
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
6C4A3, monoclonal
reatividade de espécies
human, monkey, mouse, canine
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... H3F3B(3021)
Descrição geral
Aplicação
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Histone H3.3 in 10 µg of HeLa acid extract.
Descrição-alvo
forma física
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1