MABE873
Anti-Chd2, clone 8H3 Antibody
clone 8H3, from rat
Sinônimo(s):
SNF2 chromatin remodelling enzyme, Chromodomain Helicase DNA Binding Protein 2, Protein Chd2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
8H3, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CHD2(1106)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Chd2 in C2C12 cells (Harada, A., et al. (2012). EMBO J. 31(13):2994-3007.).
Chromatin Immunoprecipitation Analysis: A representative lot from an independent laboratory immunoprecipitated Chd2 from C2C12 cell lysate (Harada, A., et al. (2012). EMBO J. 31(13):2994-3007.).
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Chd2 in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1