MABE61
Anti-macro-H2A1.2 Antibody, clone 14G7
clone 14G7, from mouse
Sinônimo(s):
H2A histone family, member Y, Histone macroH2A1, Medulloblastoma antigen MU-MB-50.205, histone macroH2A1.1, histone macroH2A1.2, Core histone macro-H2A.1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
14G7, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... H2AFJ(55766)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory in IC. (Sporn, J.C., et al. (2009). Oncogene. 1–6.)
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.25 µg/mL of this antibody detected macro-H2A1.2 on 10 µg of MCF-7 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
MCF-7 cell lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1