ABE1062
Anti-monomethyl Histone H2A.Z Antibody (Lys 7)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Histone H2A.Z, H2A/z
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
técnica(s)
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
monomethylation (Lys 7)
Informações sobre genes
human ... H2AFZ(3015)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Dot Blot Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected monomethyl Histone H2A.Z (Lys 7) in Histone peptides with various modifications.
Immunoprecipitation Analysis: 10 µg from a representative lot immunoprecipitated monomethyl Histone H2A.Z (Lys 7) in 500 µg of HeLa acid extract.
Epigenetics & Nuclear Function
Nuclear Receptors
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected monomethyl Histone H2A.Z (Lys 7) in 10 µg of HeLa acid extract.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1