Documentos Principais
16-662
Sigma-Aldrich
Esferas Magnéticas Magna ChIP® Proteína G
Recombinant Protein G covalently bound to magnetic beads for use in chromatin immunoprecipitations (ChIP assays). These protein G beads provide users a more rapid, reproducible & efficient reagent for collecting immunocomplexes vs. agarose beads.
Sinônimo(s):
ChIP magnetic beads, ChIP magnetic G beads, Magnetic Chromatin Immunoprecipitation
About This Item
Código UNSPSC:
41105507
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.52
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 1 mL
fabricante/nome comercial
Magna ChIP®
tamanho de partícula
~3 μm
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Proteína G recombinante ligada covalentemente a esferas magnéticas. Essas esferas oferecem aos usuários um reagente rápido, reprodutível e eficiente para coletar imunocomplexos para ensaios de imunoprecipitação de cromatina (ChIP). Em comparação com as esferas de agarose de proteína G convencionais, as esferas magnéticas de proteína G reduzem significativamente o tempo de manuseio e o estresse mecânico nos imunocomplexos-alvo.
Aplicação
Categoria de pesquisa
Epigenética & Função nuclear
Proteína G recombinante ligada covalentemente a esferas magnéticas para uso em imunoprecipitações de cromatina (ensaios ChIP). Essas esferas de proteína G oferecem aos usuários um reagente mais rápido, reprodutível & e eficiente para a coleta de imunocomplexos em comparação com as esferas de agarose.
Usado para detectar/quantificar: Protein G
Use 20 µl de suspensão de beads por aplicação de ChIP. Inclui reagentes suficientes para 50 reações de precipitação. Disperse bem os grânulos antes de pipetar por vórtex rápido.
Qualidade
Avaliado rotineiramente por imunoprecipitação de cromatina (ChIP) usando extratos nucleares de HeLa e o Magna ChIP® A Kit (nº #17-610).
forma física
Suspensão líquida. Fornecido como pasta de grânulos magnéticos em solução salina tamponada com fosfato, pH 7,4, contendo 0,01% de Tween®-20 e 0,09% de azida de sódio.
Armazenamento e estabilidade
Estável por 1 ano a 2-8 °C a partir da data de envio. Não congelar.
Informações legais
MAGNA CHIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2