Merck
Todas as fotos(7)
Documentos Principais
SAB1404072
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MEOX2 antibody produced in mouse
clone 5A6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
GAX, MOX2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
5A6, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~59.44 kDa
reatividade de espécies
mouse, rat, human
técnica(s)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MEOX2(4223)
Descrição geral
This gene encodes a member of a subfamily of non-clustered, diverged, antennapedia-like homeobox-containing genes. The encoded protein may play a role in the regulation of vertebrate limb myogenesis. Mutations in the related mouse protein may be associated with craniofacial and/or skeletal abnormalities, in addition to neurovascular dysfunction observed in Alzheimer′s disease. (provided by RefSeq)
Imunogênio
MEOX2 (AAH17021, 1 a.a. ~ 303 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MEHPLFGCLRSPHATAQGLHPFSQSSLALHGRSDHMSYPELSTSSSSCIIAGYPNEEGMFASQHHRGHHHHHHHHHHHHQQQQHQALQTNWHLPQMSSPPSAARHSLCLQPDSGGPPELGSSPPVLCSNSSSLGSSTPTGAACAPGDYGRQALSPAEAEKRSGGKRKSDSSDSQEGNYKSEVNSKPRKERTAFTKEQIRELEAEFAHHNYLTRLRRYEIAVNLDLTERQVKVWFQNRRMKWKRVKGGQQGAAAREKELVNVKKGTLLPSELSGIGAATLQQTGDSIANEDSHDSDHSSEHAHL
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)