MABE150
Anti-KDM5B Antibody, clone 15G8.1
clone 15G8.1, from mouse
Sinônimo(s):
Lysine-specific demethylase 5B, KDM5B, Cancer/testis antigen 31, CT31, Histone demethylase JARID1B, Jumonji/ARID domain-containing protein 1B, PLU-1, Retinoblastoma-binding protein 2 homolog 1, RBP2-H1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
15G8.1, monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KDM5B(10765)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected KDM5B in human kidney and mouse cerebral cortex tissue.
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected KDM5B in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1