U5633
Ubiquitin Activating Enzyme (E1) human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf21 cells
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Ensaio
≥95% (SDS-GE)
forma
solution
nº de adesão UniProt
aplicação(ões)
cell analysis
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... UBA1(7317)
Descrição geral
Ubiquitin Activating Enzyme (E1) is responsible for the first step in ubiquitin-protein isopeptide bond formation. E1 catalyzes the activation of the C-terminal carboxyl group of ubiquitin by forming a high-energy thioester bond in an ATP-dependent manner.
forma física
Solution in 50 mM HEPES, pH 8.0, 50 mM NaCl and 1mM TCEP
Outras notas
Manufactured for Sigma by Boston Biochem. Inc.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3