MABC953
Anti-Prohibitin-2/PHB2 Antibody, clone 7F8E3
clone 7F8E3, from rat
Sinônimo(s):
Prohibitin-2, B-cell receptor-associated protein BAP37, D-prohibitin, Repressor of estrogen receptor activity, Prohibitin-2/PHB2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
7F8E3, monoclonal
reatividade de espécies
rat, monkey, human, mouse
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PHB2(11331)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Immunocytochemistry Analysis: 4 µg/mL from a representative lot detected Prohibitin-2/PHB2 in A431 and HUVEC cells.
Immunohistochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Prohibitin-2/PHB2 in human breast and mouse liver tissue.
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected upregulated Prohibitin-2 immunoreactivity at the glutathione S-transferase placental-form–positive (GST-P+) hepatocellular carcinoma (HCC) foci in frozen liver sections from rats subjected to hepatocarcinogenesis induction by N-nitrosodiethylamine (DEN) and Phenobarbital (PB) treatment (Kakehashi, A., et al. (2011). Toxicol Sci. 119(1):61-72).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Prohibitin-2/PHB2 in 10 µg of rat C6 glioma cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1