05-594
Anti-HSP90 Antibody
clone D7a, Upstate®, from mouse
Sinônimo(s):
Anti-EL52, Anti-HEL-S-65p, Anti-HSP86, Anti-HSP89A, Anti-HSP90A, Anti-HSP90N, Anti-HSPC1, Anti-HSPCA, Anti-HSPCAL1, Anti-HSPCAL4, Anti-HSPN, Anti-Hsp103, Anti-Hsp89, Anti-Hsp90, Anti-LAP-2, Anti-LAP2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
D7a, monoclonal
reatividade de espécies
human, rabbit, pig, mouse, rat, bovine, chicken
embalagem
antibody small pack of 25 μg
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HSP90AA1(3320)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Nota de análise
Positive Antigen Control: Catalog #12-305, 3T3/A31 lysate. Add 2.5 μL of 2-mercapto-ethanol/100 μL of lysate and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20 μg of reduced lysate per lane for minigels.
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1