H1775
Monoclonal Anti-Heat Shock Protein 90 antibody produced in mouse
clone AC-16, ascites fluid
Sinônimo(s):
Anti-EL52, Anti-HEL-S-65p, Anti-HSP86, Anti-HSP89A, Anti-HSP90A, Anti-HSP90N, Anti-HSPC1, Anti-HSPCA, Anti-HSPCAL1, Anti-HSPCAL4, Anti-HSPN, Anti-Hsp103, Anti-Hsp89, Anti-Hsp90, Anti-LAP-2, Anti-LAP2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
AC-16, monoclonal
peso molecular
antigen 88 kDa
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
wheat germ, chicken, Sf9 cell line, rabbit, rat, human, mouse, Achlya
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using cultured human foreskin fibroblasts
Isotipo
IgG2b
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HSP90AA1(3320) , HSP90AB1(3326)
mouse ... Hsp90aa1(15519) , Hsp90ab1(15516)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?