386040
Anti-Hsp90 Mouse mAb (AC88)
liquid, clone AC88, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-Hsp82, Anti-Hsp85, Anti-Hsp89
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
AC88, monoclonal
forma
liquid
contém
≤0.1% sodium azide as preservative
reatividade da espécie (prevista por homologia)
all
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HSP90AA1(3320)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunoprecipitation (see comments)
Immunocytochemistry (see comments)
Embalagem
Advertência
forma física
Reconstituição
Nota de análise
Heat shocked HeLa cells, Heat shocked 3T3 cells, Heat shocked PC-12 cells, Heat shocked CHO-K1, Heat shocked Rat-2 cells
Outras notas
Minoo, P. et al. 1989 J. Cell. Biol.109, 1937.
Riehl, R.M., et al. 1985. Biochemistry 24, 6586.
Sanchez, E.R., et al. 1985. J. Biol. Chem. 260, 12398.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1