Documentos Principais
MAB8002
Sigma-Aldrich
Anticorpo antivírus da hepatite E, aa 434-457, clone 1E6
clone 1E6, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
HEV
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1E6, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2b
Condições de expedição
wet ice
Especificidade
ORF2.1, região codificada em proteína de capsídeo
Imunogênio
Epítopo: aa 434-457
Aplicação
Categoria de pesquisa
Doenças infecciosas
ELISA
immunoblotting
Imunofluorescência
As diluições ideais devem ser determinadas pelo usuário final.
O anticorpo antivírus da hepatite E, aa 434-457, clone 1E6 detecta o nível do vírus da hepatite E e foi publicado e validado para uso em WB, ELISA e IF.
Subcategoria de pesquisa
Doenças infecciosas - virais
forma física
Formato: Purificado
Líquido em PB 0,02 M com NaCl 0,25 M com, pH 7,6. Contém 0,1% de azida sódica.
Armazenamento e estabilidade
Mantenha a 2-8 °C por até 12 meses a partir da data de recebimento.
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Fabian Z X Lean et al.
The Journal of general virology, 103(11) (2022-11-11)
Ferrets are widely used for experimental modelling of viral infections. However, background disease in ferrets could potentially confound intended experimental interpretation. Here we report the detection of a subclinical infection of ferret hepatitis E virus (FRHEV) within a colony sub-group
Martijn D B van de Garde et al.
Journal of virology, 90(9), 4394-4401 (2016-02-19)
Genotype 3 (gt3) hepatitis E virus (HEV) infections are emerging in Western countries. Immunosuppressed patients are at risk of chronic HEV infection and progressive liver damage, but no adequate model system currently mimics this disease course. Here we explore the
Wenhai Yu et al.
BMC infectious diseases, 18(1), 687-687 (2018-12-24)
Hepatitis E virus (HEV) is a leading cause of hepatitis worldwide. However, its infection biology and pathogenesis remain largely elusive. Furthermore, no proven medication is available for treating hepatitis E. Robust experimental models are urgently required to advance the research
Yunlong Li et al.
Antiviral research, 184, 104967-104967 (2020-11-03)
Exposure to hepatitis E virus (HEV) bears a high risk of developing chronic infection in immunocompromised patients, including organ transplant recipients and cancer patients. We aim to identify effective anti-HEV therapies through screening and repurposing safe-in-human broad-spectrum antiviral agents. In
Marie Pellerin et al.
Viruses, 13(3) (2021-04-04)
Hepatitis E virus (HEV) is considered as an emerging global health problem. In most cases, hepatitis E is a self-limiting disease and the virus is cleared spontaneously without the need of antiviral therapy. However, immunocompromised individuals can develop chronic infection