MABC580
Anti-Clathrin Heavy Chain Antibody, clone 6F10.1
clone 6F10.1, from mouse
Sinônimo(s):
Clathrin heavy chain 1, Clathrin Heavy Chain, Clathrin heavy chain on chromosome 17, CLH-17
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
6F10.1, monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse, rat
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CLTC(1213)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemistry Analysis: 25.0 µg/mL from a representative lot detected Clathrin Heavy Chain in HeLa, A431, HUVEC, and NIH/3T3 cells.
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Clathrin Heavy Chain in 10 µg of PC12 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1