MABC288
Anti-Folliculin (FLCN), Antibody clone 8D9.2
clone 8D9.2, from mouse
Sinônimo(s):
Folliculin, BHD skin lesion fibrofolliculoma protein, Birt-Hogg-Dube syndrome protein, Folliculin (FLCN)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
8D9.2, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgMκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FLCN(201163)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Alexa Fluor™ is a registered trademark of Life Technologies.
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Folliculin (FLCN) in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2